Spectroquant® Prøveopparbeidelse
Våre testpakker inneholder allerede alle reagensene du trenger for prøvepreparering og analyse, når nedbryting er nødvendig. For enkelte parametere er det imidlertid ikke nødvendig å benytte ett ekstra ledd i prepareringen for å få detektert alle ionene.
Du kan da velge Spectroquant® Crack-sett. De inneholder de kjemikalier du trenger med klare, enkle instruksjoner.
For optimal prøvepreparasjon tilbyr vi også en rekke Spectroquant® termoreaktorer, disse har ferdige innstilt programmer for temperatur og tid som velges i henhold til test-kittets instruksjon.