Sølvnitrat 27,9 g/L 0.164 mol/l (0.164 N) vandig løsning, VOLUSOL® for måling av hardhetsgrad i vann
Leverandør: VWR Chemicals
Warning
30489.262EA 2925 NOK
30489.262
Sølvnitrat 27,9 g/L 0.164 mol/l (0.164 N) vandig løsning, VOLUSOL® for måling av hardhetsgrad i vann
Sølvnitrat
1 ml = 5.8 mg Cl
Formel: AgNO₃
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003414
CAS-nummer: 7761-88-8
EINECS: 231-853-9
FN: 3082
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f56d5ff35f4c0937041d9629e42aae69bf1987b3&vid=7ca52a55b378bddc27fb4a51ace3ae27a0451c75&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colourless liquid
Identification Passes test