Kvern, M20 universal
Leverandør: IKA
1603600 1603609
412-1120EA 0 NOK
412-1120 412-1103
Kvern, M20 universal
Kverner
Denne partikvernen med kammer i rustfritt stål egner seg for tørrkverning av harde og sprø stoffer.
  • To eller flere kvernkamre kan betjenes vekselvis ved hjelp av bare én drivenhet
  • Kvernkamre med doble vegger kan vannkjøles ved hjelp av to slangeadaptere
  • Avtakbart kammer som er enkelt å rengjøre
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 21
Sertifiseringer: IP-beskyttelsesklasse i henhold til DIN EN 60529: IP 21
Leveringsinformasjon: Leveres med M21 kniv. Det finnes en mengde tilbehør. Bestill ønsket tilbehør separat.