Natriumtetrahydroborat 12% in sodium hydroxide solution 40%, AcroSeal®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Danger
429131000
429131000.EA 1350 NOK
429131000.
Natriumtetrahydroborat 12% in sodium hydroxide solution 40%, AcroSeal®
Sodium borohydride
Formel: NaBH₄
Kokepunkt: 130…135 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 400 °C
Tetthet: 1,4 g/cm³
Flash punkt: 69 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003518
CAS-nummer: 16940-66-2
FN: 3320
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless Liquid
Titration Iodometric 11 to 13 %
GC ≥95.0 %