Magnetrører, KMO 2 basic IKAMAG®
Leverandør: IKA
2812003
442-0591EA 7625 NOK
442-0591
Magnetrører, KMO 2 basic IKAMAG®
Omrørere Magnetrørere
Små, kraftige magnetrørere med hus av rustfritt stål som er lett å rengjøre. Platene har gjenger for støttestangen 442-2041 (tilleggsutstyr).
  • Trinnløs hastighetsjustering
  • Motoren har optoelektronisk hastighetskontroll
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 21
Sertifiseringer: IP-beskyttelsesklasse i henhold til DIN EN 60529: IP 21