2-(2-Ethoxyethoxy)ethyl acetate
Leverandør: Spectrum Chemical
E1023-200LTBL E1023-20LTMT
SPCME1023-200LTBLEA 0 NOK
SPCME1023-200LTBL SPCME1023-20LTMT
2-(2-Ethoxyethoxy)ethyl acetate
2-(2-Ethoxyethoxy)ethyl acetate
Formel: C₈H₁₆O₄
Kokepunkt: 210 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –25 °C
Tetthet: 1,0114 g/cm³ (20 °C)
MDL nummer: MFCD00041928
CAS-nummer: 112-15-2
EINECS: 203-940-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay 99% Min.