Litiumkarbonat 98+% for analysis
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
446320010 446322500
ACRO446320010EA 3425 NOK
ACRO446320010 ACRO446322500
Litiumkarbonat 98+% for analysis
Litiumkarbonat
Formel: Li₂CO₃
Smeltepunkt: 720 °C
Tetthet: 2,11 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011084
CAS-nummer: 554-13-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Crystalline powder
Assay ≥98.0 %
Chloride (Cl) ≤0.005 %
Nitrate (NO3) ≤0.005 %
Sulfate (SO4) ≤0.3 %
Iron (Fe) ≤0.005 %
Sodium (Na) ≤0.1 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.005 %
Insoluble matter ≤0.05 % (in HCl)