Krom (III) klorid heksahydrat 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
213365000 213360051
ACRO213365000EA 1050 NOK
ACRO213365000 ACRO213360051
Krom (III) klorid heksahydrat 98%
Krom (III) klorid heksahydrat
Formel: CrCl₃·6H₂O
Smeltepunkt: 83 °C
Tetthet: 1,76 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00149660
CAS-nummer: 10060-12-5
EINECS: 233-038-3
FN: 3260
ADR: 8,III
Merck Indeks: 13,02242
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Dark green Crystalline powder
Titration with Na2S2O3 ≥97.5 %
Sulfate (SO4) ≤500 ppm
Iron (Fe) ≤300 ppm