Acetanilid 99+%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
150810010 150810050 150812500 150815000 150810051
ACRO150810010EA 1500 NOK
ACRO150810010 ACRO150810050 ACRO150812500 ACRO150815000 ACRO150810051
Acetanilid 99+%
Acetanilide
Formel: C₈H₉NO
Kokepunkt: 304 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 111…115 °C
Tetthet: 1,22 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 173 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008674
CAS-nummer: 103-84-4
EINECS: 203-150-7
Merck Indeks: 13,00051
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to beige to grey to light brown Powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 111 to 115 °C
GC ≥99.0 %