Tetrabutylammonium tetrafluoroborate 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
353090250 353091000 353090050
ACRO353090250EA 1150 NOK
ACRO353090250 ACRO353091000 ACRO353090050
Tetrabutylammonium tetrafluoroborate 98%
Tetrabutylammonium tetrafluoroborate
Formel: C₁₆H₃₆BF₄N
Smeltepunkt: 156…163 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011634
CAS-nummer: 429-42-5
EINECS: 207-058-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥97.5 %