Litiumkarbonat ≥99%, Purum, Fluka™
Leverandør: Honeywell Chemicals
Warning
13010-100KG 13010-1KG 13010-100G
13010-100KGEA 67725 NOK
13010-100KG 13010-1KG 13010-100G
Litiumkarbonat ≥99%, Purum, Fluka™
Litiumkarbonat
  • ≥95% for general laboratory use.
Formel: Li₂CO₃
Kokepunkt: 1,300 °C
Smeltepunkt: 720 °C
Tetthet: 2,110 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011084
CAS-nummer: 554-13-2
EINECS: 209-062-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay Min. 99 %
Calcium (Ca) Max. 0.03 %
Iron (Fe) Max. 0.003 %
Potassium (K) Max. 0.03 %
Magnesium (Mg) Max. 0.01 %
Sodium (Na) Max. 0.1 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.003 %
Chloride (Cl) Max. 0.02 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.3 %