PTFE
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
APOSPC3329-250GEA 0 NOK
APOSPC3329-250G APOSPC3329-1KG APOSPC3329-1G APOSPC3329-5KG APOSPC3329-5G
PTFE
PTFE
60 wt % dispersion in water; 0.05-0.5 micron particles.
Formel: (CF₂CF₂)n
Tetthet: 1,5 g/cm³ (25 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00084455
CAS-nummer: 9002-84-0