Celite® 503, hjelpestoff ved filtrering, GPR RECTAPUR®
Leverandør: VWR Chemicals
22553.290EA 415 NOK
22553.290 22553.360
Celite® 503, hjelpestoff ved filtrering, GPR RECTAPUR®
Celite® 503, hjelpestoff ved filtrering
Celite® is used as a filtering aid or as adsorbent in column chromatography.
  • Filter aid
  • Flux Calcined Diatomite
Formel: O₂Si
CAS-nummer: 68855-54-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Identification Passes test
pH (25 °C; 10%) 8,5 - 11,0
Wet density ≤ 369 g/l
Loss on ignition (600 °C) ≤ 0.5%
Particle size (< 0.1 mm) ≥ 85%