Litiumkarbonat ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI
Warning
L0224-25G L0224-500G
TCIAL0224-25GEA 245 NOK
TCIAL0224-25G TCIAL0224-500G
Litiumkarbonat ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Litiumkarbonat
CAS Number: 554-13-2
MDL Number: MFCD00011084
Molecular Formula: CLi2O3
Molecular Weight: 73.89
Purity/Analysis Method: >98.0% (T)
Form: Powder
Melting point (°C): 723
Formel: Li₂CO₃
Smeltepunkt: 723 °C
Tetthet: 2,11 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011084
CAS-nummer: 554-13-2
EINECS: 209-062-5
Merck Indeks: 13,05549
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Purity/Analysis Method >98.0% (T)