Clean-prosess hansker, lateks, AccuTech® 91-225 / 91-325
Leverandør: Ansell
91-225/6 91-225/6.5 91-225/7 91-225/7.5 91-225/8 91-225/8.5 91-225/9
112-0979EA 9850 NOK
112-0979 112-3668 112-0981 112-0982 112-0983 112-0984 112-0985
Clean-prosess hansker, lateks, AccuTech® 91-225 / 91-325
Hansker
Håndspesifikke hansker med rette mansjetter for alle bruksområder som krever et høyt nivå av fingerferdighet og grep. Ideell for farmasøytisk, medisinsk utstyrsproduksjon og bioteknologi. Den sterile versjonen er egnet for bruk i ISO 6 (klasse 1000) renromsmiljøer.
  • Sterile eller ikke-sterile, pulverfrie, bisque fingertupper
  • Håndspesifikk, ergonomisk utformet for forbedret fingerferdighet, komfort og lang slitasje
  • Rett mansjett for bedre passform over plagget
  • Proteinnivå under 50 µg/gram
EN 374, Cat. III, ASTM D 5712-95; AQL 1,0
Sertifiseringer: ENMore Product Information