Litiumkarbonat 99%, ren
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
197785000 197780025 197780100
ACRO197785000EA 2425 NOK
ACRO197785000 ACRO197780025 ACRO197780100
Litiumkarbonat 99%, ren
Litiumkarbonat
Formel: Li₂CO₃
Smeltepunkt: 720 °C
Tetthet: 2,11 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011084
CAS-nummer: 554-13-2
EINECS: 209-062-5
Merck Indeks: 13,05549
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Crystalline powder
Titration excess HCl ≥98.5 %
Loss on ignition ≤0.7 % (500°C, 30 min)