Bromfenolblått
Leverandør: TCI EUROPE
TCIAB0631-25GEA 1000 NOK
TCIAB0631-25G TCIAB0631-1G
Bromfenolblått
Bromfenolblått
Formel: C₁₉H₁₀Br₄O₅S
MW: 669,97 g/mol
Smeltepunkt: 273 °C
MDL nummer: MFCD00005875
CAS-nummer: 115-39-9
EINECS: 204-086-2
Merck Indeks: 14,01444
https://no.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/25/62/28932562.jpg
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light red to Yellow to Red powder to crystal
Absorbance min. 0.480 (5 mg/L, pH 5.0, 590.0 to 594.0 nm)
Solubility in Sodium hydroxide solution transparency
Solubility in EtOH (50vol%) transparency
Drying loss max. 1.0 %