2-(2-Ethoxyethoxy)ethyl acetate ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
D0500-25G D0500-500G
TCIAD0500-25GEA 245 NOK
TCIAD0500-25G TCIAD0500-500G
2-(2-Ethoxyethoxy)ethyl acetate ≥99.0% (by GC)
2-(2-Ethoxyethoxy)ethyl acetate
Formel: C₈H₁₆O₄
Kokepunkt: 218°C
Smeltepunkt: –25 °C
Tetthet: 1,0114 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 107°C
MDL nummer: MFCD00041928
CAS-nummer: 112-15-2
EINECS: 203-940-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1f34d115f40ae61fdd3fdc8e339de0c1bbd1f086&vid=1f34d115f40ae61fdd3fdc8e339de0c1bbd1f086&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %