3-Hydroksy-3-metylbutanon ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
H0471-25ML H0471-100ML
TCIAH0471-25MLEA 1325 NOK
TCIAH0471-25ML TCIAH0471-100ML
3-Hydroksy-3-metylbutanon ≥95.0% (by GC)
3-Hydroksy-3-metylbutanon
Formel: C₅H₁₀O₂
Kokepunkt: 138°C
Tetthet: 0,9595 g/cm³ (13 °C)
Flash punkt: 42°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00004460
CAS-nummer: 115-22-0
EINECS: 204-073-1
FN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1a6c95637c8e688c9946b73355097a844c6177d2&vid=1a6c95637c8e688c9946b73355097a844c6177d2&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %