Akkrediterte kalibreringer av volumetriske apparater
Rask, pålitelig og kompetent ekspertkalibrering av pipetter, byretter (dilutorer) og dispensere.
VWRs produsentuavhengige tjeneste for kalibrering av pipetter gir sporbare resultater i henhold til de høyeste standarder for å sikre at instrumenter oppfyller gjeldende krav.
Fordeler:
  • EN ISO/IEC 17025-akkrediterte metrologisk sporbare kalibreringer, se vårt EN ISO/IEC 17025-akkrediteringssertifikat her.
  • Kalibreringssertifikat med en kombinert ILAC RvA-funksjon, se vårt RvA K109-skop her.
  • Sporbare måleresultater til nasjonale og internasjonale standarder.
  • Dokumentert og verifisert kvalitet
  • Detaljert prosessdokumentasjon
  • Alle produsenter
  • Alle væskehåndteringsinstrumenter.
  • Alle typer undersøkelser, inkludert kundespesifikasjoner
  • Opprettelse av et "as-found"- og "as-left"-sertifikat ("som funnet" og "som etterlatt")
  • Bruk av originale reservedeler fra produsenten
Tilbudsforespørsel
Basert på 20 års erfaring med kalibrering, reparering og vedlikehold av pipetter har vi opprettet forsikringsplaner for pipetter. Disse planene utgjør en fullstendig pakke, skreddersydd for å imøtekomme dine behov:
VWR Light – økonomisk kalibrering og justering
Hvis pipettene dine kalibreres flere ganger i året, er vedlikehold kanskje ikke nødvendig hver gang. Denne PIP-planen svarer til dette behovet, og den kan enkelt kombineres med VWR Care, VWR Eco eller VWR Pro.
VWR Eco – preventivt vedlikehold, økonomisk kalibrering og justering
Når det ikke er nødvendig med samsvar med en ISO-standard, er VWR Eco en økonomisk løsning for pipettene dine. Med en etter-kalibrering på 2*4 målinger og et omfattende preventivt vedlikehold garanterer vi at pipetten er i perfekt stand til en rimelig kostnad.
VWR Pro – preventivt vedlikehold, økonomisk kalibrering og justering i henhold til ISO 8655
Som med VWR Eco utfører vi omfattende preventivt vedlikehold for å sikre at pipettene dine alltid er i perfekt stand. I tillegg utfører vi en etter-kalibrering på 3*10 målinger i henhold til ISO 8655.
VWR Care – sørger for at pipettene dine er i topp stand
Kalibrering er standard i kvalitetssikring, men hva med preventivt vedlikehold? VWR Care er for de kundene som kalibrerer pipettene jevnlig selv, men som ikke utfører preventivt vedlikehold. I denne pakken vil vi utføre det preventive vedlikeholdet uten en kalibrering. Med denne pakken holder du pipetten i topp stand, men det sikrer ikke ennå at nøyaktighet og repeterbarhet er innenfor spesifikasjonen.
last ned dekontamineringserklæring
Pipetteservice 2024 - prisliste
Alle våre teknikere er opplært og sertifisert hos produsentene og ved vårt servicesenter i Nederland. Vårt unike klimakontrollerte kalibreringslaboratorium er bygget ihht kraven i ISO 8655 standarden. Kontakt VWR-Pipetteservice allrede i dag og du får tilbake dine ferdigkalibrete pipetter iløpet av noen få dager.