Nye produkter for mikrobiologi
VWR® MPP15: Enklere forberedelse av dyrkningsmedier
VWR Medium Preparator Premium 15 (MPP15) er utstyrt med alt som kan forenkle og forkorte produksjonen av dyrkningsmedier. Mediet blandes, varmes, steriliseres og kjøles raskt og effektivt ned til ønsket fylltemperatur. Under fylleprosessen holdes mediet stabilt på den valgte temperaturen. MPP15 kan også brukes til autoklavering, sterilisering av små enheter og væsker i egne beholdere, eller som varmebad.
Mer informasjon
VWR® automatiserte kolonitellere
Hva gir en automatisert koloniteller?
Automatisk telling av kolonier gir deg konsistens, nøyaktighet, tempo og effektivitet.
Vår nye serie med automatiserte kolonitellere omfatter lavprisenheter for rask telling av helle-, sprede- og spiralplater, såvel som høyverdige enheter med avanserte funksjoner og IQ/OQ.
Mer informasjon
T-Lab Eco: Den økonomiske laboratorieautoklaven
Tuttnauer har utviklet T-Lab Eco spesielt for utdannings- og forskningsinstitusjoner, med tanke på enkel og økonomisk bruk.
Denne stående gulvautoklaven dekker grunnleggende behov for sterilisering i laboratoriet. Målet er i første rekke økt produktivitet i laboratoriet, kombinert med god kapasitet og optimalisert bruk av ressurser som vann, strøm og driftstid.
Mer informasjon
Forbedret opptellingsanalyse med CytoFLEX Flow Cytometer
Den avanserte optikken og fluidikken på CytoFLEX-plattformen gjør at instrumentet kan dekomponere små partikler ned til 200 nm og telle bakterier ned til 0,5 µm uten behov for telleperler. I tillegg gis det informasjon om cellenes levedyktighet og vitalitet som gjør at produsenter kan spare tid og penger.
Mer informasjon
Bærbart MinION™ sekvenseringsutstyr
Rask identifisering og karakterisering av mikroorganismer fra kultur eller komplekse metagenomiske prøver med rimelig, bærbart MinION sekvenseringsutstyr.
Analyser i sanntid for rask til gang til brukbare resultater.
Mer informasjon
VWR® låsbare kontaktplater (skrulokk)
For farmasøytisk industri; med trippel sterilforpakning og låsbart lokk og spesielt tilpasset miljøkontroll av luft, overflater, hansker og dresser i avgrensede områder som isolater og renrom. Pakket i poser med 5 plater.