J.T.Baker® Robotic Tips
Carousel
Nøyaktige resultater. Mindre nedetid.
Våre J.T.Baker robotspisser kan dosere selv i små volumer med høy presisjon og uten kontaminering. Disse spissene er nå tilgjengelige for bestilling i en rekke størrelser, og de er utformet for noen av de mest populære robotstyrte arbeidsstasjonene brukt innen forskning.
J.T.Baker sine konduktive og klare spisser egner seg for en rekke bruksområder. De holder en høy standard som verdsettes av Life Science- og diagnostiske laboratorier over hele verden. Avantors markedsledende
e-handelskanal, vwr.com, kan benyttes slik at bestilling og levering blir så enkel og praktisk som mulig.
Egenskaper hos J.T. Bakers robotspisser omfatter:
J.T. Baker et ledende merke innen robotspisser som tilbys av Avantor. Noen av de viktigste egenskapene omfatter:
Mulighet for dosering med høy presisjon og uten fare for kontamineringTilpasset bruk med tredjeparts robotstasjoner
Konstruksjon i samsvar med de høyeste produksjonsstandardene
Allsidig—kan brukes på et bredt spekter av bruksområder
Robotspisser kan brukes på en rekke områder og er en viktig komponent i mange biovitenskap- og diagnoselaboratorier over hele verden. Avantor tilbyr enkel, global bestilling og levering av de robotspissene laboratoriet ditt trenger.
-
Be om gratis spissprøver
Test hvordan J.T.Baker-spissene oppfører seg i ditt robotprøvetakingssystem. Velg fra et utvalg av filter- eller ikke-filterspisser designet for å kunne brukes på mange plattformer.
-
Hvitbok om «Kvalitet og presisjon på hvert trinn»
Les om hvordan J.T.Baker robotspisser går fra det første designet gjennom en strengt kontrollert, helautomatisert produksjonsprosess for å sikre kvaliteten og nøyaktigheten på hver produsert spiss.
-
Video om reisen til en spiss
Se hvordan avansert automatisert produksjon, rigorøs kvalitetskontroll i produksjonen og high-speed videoovervåkning kombinert bidrar til produksjon av millioner av J.T.Baker robotspisser hver måned.
Utvalgte produkter
J.T.Baker® konduktive robotspisser
J.T.Baker sine konduktive robotspisser gjør det mulig å ta prøver av selv små væskevolumer med høy presisjon og uten kontaminering. Konduktiviteten gjør at robotsystemet kan registrere og følge væskenivået, noe som garanterer minimal nedsenking i prøven.
- Produksjon i rentromforhold (renrom klasse 8)
- State-of-the-art kvalitetskontroll
- Perfekt analyse av høy gjennomstrømning
- Brett med strekkodde for automatisk identifisering (Hamilton, Roche MagNA Pure)
- Leveres med eller uten filter
J.T.Baker Multiwell plater
J.T.Baker Multiwell plater produseres under rigorøs kvalitetskontroll i de samme lokalene som produserer J.T.Baker robotspisser. Disse platene gjør det enklere for klinikere og forskere å skaffe forbruksvarene de trenger til robot-væskeprøvetakingssystemet fra én kilde.
- De fleste av platene oppfyller kravene i ANSI/SLAS 1-2004 standard for mikroplatedimensjoner
- Tettheten i fordypningene gjør prøvetakingen rask og effektiv
- Høykvalitets plast testet & verifisert uten biologisk krysskontaminering
- Alfanumerisk koding gjør prøvene lett å tilordne og identifisere
- Plater og pakninger som er designet for å passe perfekt
NYHET - J.T.Baker® robotspisser type HT 2
J.T.Baker® robotspisser av typen HT 2 er egnet for tredjeparts robotinstrumenter som Hamilton Microstar, Nimbus og flere, som bruker Hamiltons pipetteringshode CO-RE eller CO-RE II.
Kjøp nåUtforsk alle våre J.T.Baker Robotic forbruksvarer
Finn ut hvordan våre høykvalitets J.T.Baker-produkter for robotprøvetakingssystemer kan bidra til å forbedre dine analyser og diagnoser
Se alle produktene
Kvalitet & presisjon i alle ledd Produktdatablad
Les mer Kvalitet & presisjon i alle ledd Produktdatablad
J.T.Baker Robotic forbruksvarer Brosjyre
Les mer J.T.Baker Robotic forbruksvarer Brosjyre
Over hundre år med kvalitet
I mer enn hundre år har kunder over hele verden stolt på den applikasjonsoptimaliserte og funksjonstestede ytelsen til J.T.Baker premium produkter for å dekke de strenge kravene til en rekke forsknings- og produksjonsapplikasjoner.
Designet for mindre nedetid
Med utgangspunkt i flere tiår med erfaring og innovasjon fra vårt produksjonsteam i Tyskland, bidrar J.T.Baker robotspisser til å maksimere utnyttelsen av robotverktøyet og minimalisere nedetiden, med en rettere spiss og en lavere variasjonskoeffisient som reduserer spissbrekkasje og avvisning.
Produsert i henhold til ISO
Vår kvalitet er ISO-sertifisert: Vårt produksjonsanlegg er sertifisert i henhold til ISO 9001. Vi er også sertifisert i henhold til ISO 13485:2016 for produksjon av medisinske og IVD-produkter, og vår produksjonsprosess overholder ISO 50001:2011 energiledelsessystemer for mer bærekraftige og ansvarlige produksjonsprosesser.
Uavhengig testet for renhet
Hver batch med spisser er testet i henhold til strenge kvalitetsprosedyrer for å sikre at de ikke er kontaminerte, og de er uavhengig testet og sertifisert for å være fri for DNase, RNase, ATP og pyrogener.
Fullstendig automatisering av renrom
J.T.Baker robotspisser er bokstavelig talt uberørt av menneskehender fram til du åpner emballasjen: Vår helautomatiske produksjonslinje fungerer under renromsforhold for å levere spisser som tilfredsstiller de strengeste spesifikasjonene for kompatibilitet og renhet. Og våre anlegg for verktøyproduksjon og banebrytende produksjonsteknologi leverer noen av de beste presisjonsspissene på markedet.
Hva er robotspisser?
Den økende automatiseringen av laboratoriene og individualiseringen av de automatiserte prosesssyklusene krever nøyaktige engangsprodukter. Robotpipettespisser brukes i laboratorier som benytter automatiserte plattformer for håndtering av væske. En robotspiss brukes som tilbehør til et robotsystem for automatisert aspirasjon og dispersjon av væsker.
Spesielt når det arbeides med farlige/infeksiøse prøver, vil et robotsystem gi sikrere håndtering av væsker siden labteknikkeren labteknikkeren ikke kommer i direkte kontakt med prøven. I tillegg gir et automatisert system reproduserbare resultater, selv for oppgaver med høyt gjennomløp.
Robotpipettespissene er designet utfra behovet for å kunne håndtere selv de minste prøvevolumene som trenger rask og effektiv analysering. Robotspissene tilbys med og uten filter.
Robotspisser brukes når væsker må pipetteres gjentatte ganger til nøyaktige volumer, så manuell pipettering blir vanskelig og upraktisk. Robotpipettering sparer tid og penger i laboratoriet siden den tidkrevende prosessen med pipettering av væsker kan overlates til en robotmodul som samtidig garanterer rent og presist arbeid.
Hvis robotspissene er ledende, inneholder de elektrisk ledende materiale som gjør at de kan avlese væskenivået i en kolbe og dermed sikre jevn og nøyaktig væskeoverføring.
Hva er robotplater?
Robot- (eller multibrønn-)plater brukes ofte sammen med robotsystemer for økt gjennomløp av analyser og innsparing av tid og resurser.
Med robotplater analyseres prøver og kjemikalier i små fordypninger der bruker kan observere tilstanden etter eksponering over tid, gjerne timer eller dager.
Multibrønnplater er etterhvert standard utstyr i et moderne laboratorium og brukes til svært forskjellige formål. I tillegg til analytisk og biokjemisk testing, brukes multibrønnplater gjerne til vekst av bakteriekulturer, fungus og pattedyrcellelinjer.
J.T.Baker robotspisser
J.T.Baker sine konduktive robotspisser gjør det mulig å ta prøver av selv små væskevolumer med høy presisjon og uten kontaminering. Konduktiviteten gjør at robotsystemet kan registrere og følge væskenivået, noe som garanterer minimal nedsenking i prøven.
- Produsert under renromforhold (renrom klasse 8)
- State-of-the-art kvalitetskontroll
- Ideell for analyser med høyt gjennomløp
- Strekkodebrett for automatisk identifisering (J.T.Baker spisser HT CO-RE og MP)
- Leveres med eller uten filter
J.T. Baker multibrønnplater
J.T.Baker multibrønnplater produseres under strengkvalitetskontroll i de samme lokalene som produserer J.T.Baker robotspisser. Disse platene gjør det enklere for vitenskapsfolk og forskere å skaffe forbruksvarene de trenger til robot-væskeprøvetakingssystemet fra én leverandør.
- De fleste av platene oppfyller kravene i ANSI/SLAS 1-2004 standard for mikroplatedimensjoner
- Tettheten i fordypningene gjør prøvetakingen rask og effektiv
- Høykvalitets plast som er testet og verifisert fri for biologisk krysskontaminering
- Alfanumerisk koding gjør det lett å tilordne og identifisere prøvene
- Plater og pakninger som er designet for å passe nøyaktig sammen nøyaktig
Se alle våre J.T.Baker forbruksvarer for robotsystemer
Finn ut hvordan høykvalitets J.T.Baker-produkter for robotbaserte prøvetakingssystemer – tilgjengelige via Avantor – kan bidra til å forbedre analyse- og diagnoseprosessene hos dere.
Over hundre år med kvalitet
I mer enn hundre år har kunder over hele verden stolt på den applikasjonsoptimaliserte og funksjonstestede ytelsen til J.T.Baker premium produkter for å dekke de strenge kravene til en rekke forsknings- og produksjonsapplikasjoner.
Designet for mindre nedetid
Basert på mange tiår med erfaring og innovasjon i et produksjonsteam i Tyskland, bidrar J.T.Baker robotspisser til å maksimere utnyttelsen av robotverktøyet og minimalisere nedetiden med en rettere spiss og lavere variasjonskoeffisient som reduserer avvisning og spissbrekkasje.
ISO-sertifisert produksjon
Vi er sertifisert iht.ISO 9001 og ISO 13485 for produksjon av medisinsk utstyr og IVD produkter.
Uavhengig testet for renhet
Blisterspisser er testet i henhold til strenge kvalitetsprosedyrer for å sikre at de ikke er kontaminerte, og de er uavhengig testet og sertifisert for å være frie for DNA, DNase, RNase og PCR inhibitorer.