Måling og dataloggere for temperatur og fuktighet
Vi tilbyr en stor portefølje av verktøy for måling eller loggføring av temperatur, fuktighet, CO2 eller mange andre parametere for dagens travle industri - fra produksjon og emballasje til lagring og distribusjon.
Med datalogging for sanntids synlighet og overvåking, får man gjennomførbare data på det tidspunktet en parameterterskel brytes, noe som gir muligheten til korrigerende tiltak og opprettholdelse integriteten til varene.
Vårt tilbud starter med temperaturindikatorer, glasstermometre, digitale termometre for alle bruksområder, omfattende datalogging og trådløs kontroll. Oppdag løsningen som passer dit anvendelsesområde, enten du sjekker et vannbad, ovn, -80 0C fryser eller matvarer.
Eller finn riktig datalogger for å overvåke viktige varer under transport eller lagring. Utvalget er meget stort.
Produktvalg
Analoge (glass-) termometre
Termometre i glass med flytende væske har svart skrift på klare rør for enkel lesing, og noen modeller har hvit bakside for enda enklere lesing. Du kan enkelt måle temperaturen i alle innstillinger med disse klare glasstermometrene. De fleste modellene bruker miljøvennlige organiske væsker. Disse glasstermometrene er egnet for generell laboratoriebruk, skoler og testing. Termometrene er funksjonelle for et bredt spekter av temperaturer fra godt under frysepunktet til langt over kokepunktet.
Mer informasjon
Temperaturindikatorer, strimler eller rør
Temperaturstrimler viser i løpet av få minutter etter innsamling temperaturen til en prøve. Indikatoren består av en svært følsom indikatorvæske inne i en spesialdesignet ampulle for å overvåke eksponering for temperaturfølsomme produkter til fryse- eller varmetemperaturer. Disse produktene er utviklet for raske målinger der konvensjonelle termometre er upraktiske. Strimler designet for å tåle høye temperaturer er ideelle for bruk i elektronikk, mat og i farmasøytisk industri, også i ovner og motorer innen byggebransjen.
Mer informasjon
Digitale målere for temperatur og/eller fuktighet
Med disse digitale termometerne får man nøyaktig overvåking av temperaturer i frysere, vannbad, varmeblokker, inkubatorer og kjøleskap. Digitale skjermer er enkle å lese og leverer også de høyeste og laveste temperaturavlesningene. Vanntette modeller er ideelle for våte laboratorier, vaskeområder og bruksområder i felt. Temperaturene kan byttes mellom °C eller °F, og alle modellene er utrolig allsidige og enkle å kalibrere på nytt. Enhetene har ekstreme temperaturområder og oppdateringsavlesninger i korte intervaller. Med velgeren vår kan du finne måleren du trenger, velge hvor mange målekanaler du trenger, enten du ønsker å måle i luft, faste stoffer eller overflater med infrarøde termometre, med et utvalg av forskjellige nøyaktigheter og sensortyper.
Mer informasjon
Datalogging for temperatur, fuktighet, CO2 og mer
Dataloggere registrerer automatisk nøyaktige målinger i sanntid selv om personell ikke kan være til stede. Bærbare design har internt eller eksternt plasserte sensorer som har en eksepsjonell følsomhet for å registrere og lagre data i alle anvendelser eller miljøer som trengs. Disse elektroniske instrumentene har programmerbar sporing med enkeltkanal- eller flerkanalsalternativer. Disse dataloggerne gjør lesing over lengre perioder mulig, og varsler hvis forholdene er unormale for sikkerhet og optimal testkvalitet gjennom visuelle eller lydalarmer. Batteridrevne loggere har datainnsamlingssystemer for å måle og innhente datainnsamlingsfrekvenser. Oppdag også trådløse dataloggere som har full og sanntidskontroll.
Mer informasjon
Kalibreringstjenester
Akkreditert kalibrering for alle termometrene og dataloggerne dine. Merkeuavhengig ISO 17025-akkrediterte kalibreringstjenester for temperaturenheter som termometre, data loggers, blokker og bad.
Dine fordeler:
Godkjent kvalitet
Detaljert prosessdokumentasjon
Alle merker og modeller
NIST sporbar
ISO 17025 kalibreringssertifikat
Dorfallsdato påminnelsessystem
Kombiner med fuktighetskalibrering