UV/VIS spektroskopi
UV/Vis analyse med spektrometer kan kreve forskjellige typer kjemikalier. Først utvikles et egnet løsemiddel så optiske urenheter i prøven unngås. Deretter må spektrofotometeret kalibreres med et UV/Vis standardkit. Og til slutt kan løsningskits med farge ikke minst gjøre at du sparer mye tid i forhold til å forberede referanseløsningen selv.
Produktkategorier
Løsningsmidler for UV/Vis-spektroskopi
Høyrene løsningsmidler som er spesielt utviklet for spektroskopi og krever høyest mulig spektralrenhet.
UV/VIS-standarder
Få sikre resultater med et komplett spekter som dekker kalibrering av spektrofotometere på parametrene absorpsjon, oppløsningsevne, strølys og bølgelengdenøyaktighet
Fargestandardløsninger
Spesielt for petrokjemi tilbyr vi et komplett sortiment av løsninger som er klare for bruk som kalibrerings- og/eller kvalitetskontrollstandarder iht. ASTM, Saybolt, Platinum-coblat og den Europeiske Farmakopéen (Ph Eur)
Fargestandarder i kits
Disse løsningene utvikles og produseres slik der beskrives i punkt 2.2.2. ""Degree of coloration of liquids" i den Europeiske Farmakopéen.
Vanlige spørsmål
Forskjellige standarder i ampuller leveres i kits med et fullstendig analysesertifikat for kontroll av
parametere som:
  • absorpsjon
  • strølys
  • oppløsningsevne
  • bølgelengde
Litteratur
Tilleggsinformasjon