Karl Fischer titrering for vannbestemmelse
Utvalg av kompakte volumetriske eller coulometriske Karl Fisher-titratorer og tilhørende reagenser for vannbestemmelse.
- Volumetriske Karl Fischer-titratorer passer for middels til store vannvolum (mg område) og kombinerer rask og presis bestemmelse av vanninnhold med enkel bruk
- Coulometriske Karl Fischer-titratorer er for små vannmengder (µg område) og kombinerer rask og presis bestemmelse av vanninnhold med svært enkel bruk
- Karl Fischer-reagenser
Karl Fischer reagenser og titranter
Et bredt spekter av volumetriske og kolometriske Karl Fischer-reagenser
Karl Fischer standarder
Et bredt spekter av Karl Fischer standarder for volumetrisk og kolometrisk titrering
Volumetriske Karl Fischer-titratorer
Vanlige Karl Fischer-titratorer kombinerer rask og nøyaktig bestemmelse av vanninnhold med enkel bruk ...