Refraktometri & polarimetri
Refraktometri er en av grunnmetodene for kvantitativ analyse og kvalitetssikring i næringsmiddelindustrien.
Refraktometre benyttes ofte av druedyrkere og sukkerindustrien for Brix-testing av sukrosenivåer i frukten. For mer nøyaktige resultater brukes polarimetre for å måle optisk rotasjon i sukroseoppløsningene.
Produktvalg
Håndholdt
Den bærbare, enkleste og mest kostnadseffektive måten å oppnå et RI- eller Brix-resultat på...
Abbe
For tradisjonelle målinger innen refraktometri...
Digital
Moderne og presise refraktometre - pålitelig og nøyaktig dokumentasjon, med utskrifter og lagring av data...
Polarimetre
Optisk rotasjon på sitt beste...
Referansematerialer
CertiPUR-referansematerialer for refraktometri...