Fuktighetsbestemmelse
VWR tilbyr et sortiment av tørkevekter med infrarødt varmeelement, halogenelement, metallelement, keramisk element eller kvartselement for rutine- og presisjonsmålinger.
- Infrarødt varmeelement - uten glass, halogenelement for hurtige resultater, varmeelementer med glass- eller aluminiumspaneler
- Fuktighetsanalysatorer med høy presisjon: halogenelement, keramisk element eller kvartselement.
- En rekke verifiserte versjoner (OCE) for bruk innen lovregulert måling er tilgjengelig.
Ta kontakt med oss dersom du trenger hjelp til å finne riktig fuktighetsanalysator til ditt laboratorium. VWR kan tilby tørrstoffanalysatorer fra Sartorius og Ohaus.
Produktvalg
Tørkevekter
Et utvalg av tørkevekter ...
Veieskåler og tørkeskåler
Solide skåler i aluminium som passer til de fleste tørkevekter og tørkere. Oljefrie og konisk formet for enkel stabling ...