Mediefyll dyrkningsmedier
Dyrkningsmedia for mediefylltester. Granulat eller bruksklart, til farmasi eller næringsmiddelindustrien.
TSB for den farmasøytiske industrien
God produksjonspraksis krever at farmasøytiske selskaper tester sine sterile produksjonsprosesser for mikrobiologisk kontaminering, den såkalte “mediefylltesten”.
Linden grain medium for lav aseptisk drikkeproduksjon
Linden Grain medium er spesielt designet for å teste steril drikkeproduksjonslinjer med lavt syreinnhold.