Laboratoriekjøleskap og -frysere – NYHET
VWR tilbyr et utvalg av laboratoriekjøleskap og -frysere som er sikre, pålitelige og energieffektive.
Laboratoriekjøleskap og -frysere gir sikker og pålitelig oppbevaring av flyktige eller brennbare stoffer, reagenser, kjemikalier, giftstoffer og prøver. De er gnistfrie innvendig for å redusere risikoen for eksplosjoner.
Når du skal kjøpe et kjøleskap eller en fryser, må du ikke bare tenke på størrelsen eller stedet de skal brukes, men også på hvor mange hyller du trenger, dørtypen, hvilken side døren åpnes på og hvor sofistikert varselsalarmen er. VWR tilbyr et utvalg av kjøleskap og frysere for alle temperaturer og kapasiteter med relevant tilbehør fra alle større leverandører og vår egen VWR Collection-serie.
Produktvalg
Kjøleskap
Kjøleskap av laboratorieklasse er viktige for temperaturnøyaktighet, og for sikkerhet der det benyttes løsningsmidler...
Frysere
Alle former, størrelser og temperaturer. Høy sikkerhet og nøyaktighet som fellesnevner...