Stevanato Group EZ-fill® hetteglass fra DWK Life Sciences
Klar-til-bruk sterile hetteglass som er designet for å fremskynde utviklingen av legemidler og gi en mer fleksibel aseptisk påfyllingsprosess.
Ideell for bruk i en farmasøytisk utviklingsprosess - fra de første forsøkene til lansering på markedet, eller for produksjon i liten skala.
Fjern kostnader, tid og kompleksitet relatert til spesiell rengjøring, depyrogenering og sterilisering med en klar-til-bruk (RTU) løsning på glass.
Få bedre produktkvalitet og pasientsikkerhet med RTU-hetteglass med dobbel emballasje for å eliminere glass-mot-glass kontakt.
Kortere tid fram til markedslansering med verdens mest brukte plattform for RTU-hetteglass, som sikrer rask skalerbarhet fra tidlig utvikling til kommersiell produksjon.
om Stevanato Group EZ-fill® hetteglass
- Partikkelfrie, depyrogenerte og sterile hetteglass i “nest and tub” eller på inndelte brett
- ISO 8362-1 2R, 4R, 6R, 10R, og 20R hetteglass, produsert i borosilikat type 1, 51 ekspansjonsglass, med European Blowback-plugg
- Sekundæremballasjen er designet for bruk direkte i en aseptisk påfyllingsprosess og for å unngå glass-til-glass kontakt, hvilket gir høyere pasientsikkerhet og produktkvalitet
- Nestede konfigurasjoner som er utviklet for direkte innføring i fleksible, robotstyrte eller kombinerte påfyllingsprosesser
- Brettkonfigurasjoner tilpasset bruk i liten skala og for linje-påfylling
- Verdens mest brukte RTU-plattform sikrer kompatibilitet med forskjellige fill-finish prosesser og mulighet for bruk med flerproduktlinjer
Hvorfor Stevanato Group EZ-fill® hetteglass?
Klar-til-bruk forpakning setter fart på legemiddelutviklingen med en mer fleksibel aseptisk påfyllingsprosess og mulighet for en utvikling mot mer personaliserte medikamenter og biologiske legemidler.
Stevanato Group EZ-fill® hetteglass bidrar til å effektivisere prosessene ved å fjerne steg som rengjøring, depyrogenering og sterilisering så du kan fokusere på de grunnleggende oppgavene innen legemiddeldesign og -produksjon.
På laboratorienivå kan bedriftene stole på Stevanato Group EZ-fill® hetteglass for økt pålitelighet i utviklingsprosessen med tilgang til industrikvalitet med kostnader på utviklingsnivå.
Stevanato Group EZ-fill® hetteglass har verdens mest utbredte klar-til-bruk hetteglass-standard og bruken av dem på et tidlig tidspunkt i legemiddelutviklingen reduserer tiden, kostnadene og kompleksiteten i den videre utviklingen til kommersiell produksjon.
Webinar
Fra pipeline til pasient: Finn ut hvordan klar-til-bruk hetteglass kan påskynde legemiddelutviklingsprosessen.
Finn ut mer