Oppløsningstesting
Manuell tillaging av oppløsningsmedier kan ta tid. J.T.Baker® DILUT-IT™ oppløsningsmedia-konsentrater er forhåndsblandede konsentrater som i vesentlig grad kan bidra til å minske både tidsforbuk og kostnader forbundet med tillaging av oppløsningsmedier. Samtidig forbedres kvaliteten og konsistensen på mediumet som produseres - hvilket igjen fører til at etterarbeidet reduseres og det blir enklere å overholde regelverket.
Produktkategorier
Oppløsningsmedia-konsentrater
J.T.Baker® merket DILUT-IT™ er målt opp på forhånd og skal bare blandes ut i purifisert vann for å lage et oppløsningsmedum som er klart for bruk - og reduserer tillagningstiden med mer enn 75%.
Vanlige spørsmål
J.T.Baker® DILUT-IT™ oppløsningsmedia-konsentrat er forhåndsblandede konsentrater som bidrar til å betydelig redusere tid og kostnader i forbindelse med tillagning av oppløsningsmedier, samtidig som kvaliteten og konsistensen på mediumet som produseres øker og i sin tur bidrar til mindre etterarbeid og gjør det enklere å overholde offentlig regelverk.
Bare hell oppløsningsmedia-konsentratet inn i blandekammeret og tilsett purifisert vann for å tynne ut til ønsket volum, avhengig av mengden medium som trengs (6 l, 25 l, eller 50 l).
J.T.Baker® DILUT-IT™oppløsningsmedia-konsentrat skal blandes med purifisert vann i omtrent 5 minutter. Dette er kortere tid enn den tradisjonelle prosessen for å lage til slike mediumer og så produktiviteten på laben vil øke.
På samme måte som oppløsningsmedier som er laget på laben, bør J.T.Baker® DILUT-IT™ oppløsningsmedia-konsentrater brukes inne 24 timer.
- 230,8 ml av J.T.Baker® DILUT-IT™ oppløsningsmedia-konsentrat gir 6 liter utblandet løsning;
- 400 ml av J.T.Baker® SLS 0,50% DILUT-IT™ mediakonsentrat gir 6 liter utblandet løsning;
- 961,5 ml av J.T.Baker® DILUT-IT™ oppløsningsmedia-konsentrat gir 25 liter utblandet løsning;
- 1,9 ml av J.T.Baker® DILUT-IT™ oppløsningsmedia-konsentrat gir 50 liter utblandet løsning.
J.T.Baker® DILUT-IT™ oppløsningsmedia-konsentrat produseres i Avantors ISO sertifiserte lokaler. Dette garanterer batch-til-batch konsistens, reproduserbarhet og måling av hver batch i forhold til offentlige produktspesifikasjoner.
J.T.Baker® DILUT-IT™ oppløsningsmedia-konsentrat produseres med råvarer som oppfyller alle kravene i USP-retningslinjene.
J.T.Baker® DILUT-IT™ oppløsningsmedia-konsentrat pakkes med svært strenge krav til påfyllingstoleranse (± 0,5% av spesifisert volum).
J.T.Baker® DILUT-IT™ oppløsningsmedia-konsentrat fjerner behovet for å lagre ekstra kjemikalier for tidkrevende tillagning av oppløsningløsinger på laben.
- Å bruke J.T.Baker® DILUT-IT™ oppløsningsmedia-konsentrat reduserer tiden som trengs for tillagingen betydelig, i tillegg til sparte kostnader og økt produktivitet på laben.
- Redusert lagerbehov og lavere fraktkostnader gjør J.T.Baker® DILUT-IT™ til et smartere valg enn bruk av tradisjonelle forhåndslagede oppløsningsløsninger i store beholdere.
- J.T.Baker® DILUT-IT™ oppløsningsmedia-konsentrater kan brukes til alle formål som krever bruk av et oppløsningsmedium.
- Mindre pakningsstørrelser tilbys til forskning og bruk på små batcher, mens de større forpakningene er ideelle i f.eks. kvalitetskontroll.
J.T.Baker® DILUT-IT™ oppløsningsmedia-konsentrat bør lagres ved romtemperatur.
J.T.Baker® DILUT-IT™ oppløsningsmedia-konsentrat kan brukes selv om den er fryst. Bare la det tine ved romtemperatur og bruk det som vanlig når det er helt tilbake i flytende form.
J.T.Baker® DILUT-IT™ oppløsningsmedia-konsentrat er pakket i solide polyetylenflasker (HDPE) for ekstra sikkerhet.
J.T.Baker® DILUT-IT™ oppløsningsmedia-konsentrater gir økt produktivitet og kostnadsbesparelser for laboratoriemedarbeidere/kjemikere som utfører oppløsningstester, fordi de eliminerer mange av de tidkrevende stegene som tradisjonelt utgjør tillaging av løsninger.
Prøvene våre er på 230,8 ml. Du kan kontakte din lokale forhandler eller salgskonsulent og be om en prøve.
J.T.Baker® DILUT-IT™ oppløsningsmedia-konsentrat tilbys i praktiske forpakninger som krever liten lagringsplass. 230,8 ml og 400 ml størrelsene av SLS 0,50% leveres i esker á 12, mens de større volumene (961,5 ml og 1,9 l) leveres i esker á 6.