X-ray fluorescence spectroscopy (XRF)
Avantor X-ray fluorescence spectroscopy (XRF)
Avantor can provide you with the products and materials you need for to conduct X-ray fluorescence spectroscopy, or XRF, in your lab. Choose the products that work best for you from among our extensive selection.
X-ray fluorescence spectroscopy, or XRF, lets analysts obtain qualitative and quantitative information by measuring the fluorescent X-rays that are emitted from a sample when X-rays are projected onto the sample from an outside source. You can get the products and materials you need to for XRF spectroscopy from a single, trusted source.
Produktkategorier
Tilsetningsstoffer for fusjon
Ikke-fuktende tilsetningsstoffer, som litiumbromid eller kaliumjodid, fungerer som slippmiddel for å hindre at boratglassene fester seg til platinaproduktene.
Reagenser for fusjon
Spectromelt® fluks for forberedelse av fusjonsprøver. Merck tilbyr både litiumborater, Spectromelt® A og natriumborater, Spectromelt® B10.
Reagenser for maling og tablettering
Spectromelt® C-serien er tatt fram som hjelp ved maling og tablettering. Ved automatisert preparering av pulverprøver er analysetiden en viktig faktor.