Unngå kontaminering på laboratoriet og i næringsmiddelproduksjonen
For hvert steg i produksjonen av mat og drikke - uansett om det er oppbevaring, produksjon, prøvetaking eller analyse - å unngå kontaminering er nøkkelen til et sikkert produkt.
Kontaminering kan unngås med å kombinere forskjellige kontrollmekanismer:
- Overvåkning av disse parametrene i produksjonsmiljøet: Temperatur, fuktighet, mikrobiologisk luftkontaminering, mikrobiell overflatekonatminering
- Rengjøring av produksjonsområder og QC-laboratorier med effektive rengjøringsmidler uten residualer
- Etter rengjøring, desinfisering med et utvalgt middel
- Etter desinfisering, testing for nivå av residualer fra desinfiseringsmidler på overflater
- Effektive steriliseringsprosesser
Overvåking av produksjonsområder
For å unngå kontaminering av et produksjonsområde er det nødvendig å overvåke noen sentrale parametere, som temperatur, luftfuktighet, luftbåren kontaminasjon osv.
Vaskemidler og overflaterens
Rengjør laboratoriet fra topp til tå med disse økologiske vaskemidlene uten residualer.
Reagenser for desinfisering
Denaturert metanol, hydrogenperoksid, pereddikksyre, klorforbindelser osv. Ditt beste desinfeksjonsmiddel!
Strips for testing av residualgrad for desinfiseringsmidler
Test for nivåer av desinfeksjonsmiddel-residualer, som hydrgenperoksyd og pereddikksyre, for å være sikker på at overflatene er sikre for neste prosess.
Sterilisering
Autoklav, steriliseringsindikatorer, avfallsposer, autoklavdeodoranter, foliedispensere. Velg det produktet du trenger for steriliseringen.
Miele desinfiserende vaskemaskiner for laboratorieglassartikler
Med oppvaskmaskiner for laboratorier, spesielle prosedyrer for etterbehandling samt perfekt koordinert tilbehør, leverer Miele Professional omfattende systemløsninger for etterbehandling av forskjellige typer laboratorieglassartikler for påfølgende analyt