Tetthetsmåling
Densimetere for alle bruksområder, fra kvalitetskontroll av leveranser til kvalitetssikring av produkter i arbeid/ferdigstilte produkter.
Hvilken analyseteknikk som brukes avhenger av typen prøve og nøyaktigheten og brukervennligheten som kreves. Tetthetsguiden angir hvilen metoden som er å foretrekke for væsker. For væske- og faste prøver kan det brukes vekter med innebygd densitetsfunksjon eller har krokfesteveiing for manuell bestemmelse
Tetthetsguide
Digitalt hydrometer
Håndholdte hydrometere eller digitale tetthetsmålere brukes for å bestemme tettheten i væsker raskt og automatisk.
Tetthets-kits for VWR-vekter
Komplette kits som, sammen med en egnet vekt, lar bruker beregne tettheten i væsker og ikke-absorberende faset stoffer.
Tetthetstandarder
Tetthetstandarder kan brukes som kalibreringsstandarder for tetthetsmåling med pycnometrisk-, vibrasjon- eller hydrometer-baserte teknikker.
Hydrometere og pycnometere
Hydrometere og pycnometere bukes for å måle egenvekt eller relativ densitet i væsker eller faste stoffer.