Dispensette® S og Dispensette® S Organic
Sikker dispensering av aggressive kjemikalier
Dispensette® S
Dispensette® S støtter et stort utvalg bruksområder for dispensering av aggressive reagenser, som konsentrerte syrer og baser
Dispensette® S Organic
Dispensette® S Organic er ideell for dispensering av organiske løsningsmidler.
BRAND har vært en pioner innen dispensere siden 1968, og Dispensette® er anerkjent som det ledende produktet på markedet. Siste generasjon Dispensette® S har nye egenskaper for trygg bruk samt velprøvd slitestyrke for røffe bruks- and medieforhold.
Sikkerhetsegenskaper
- Avtappings ventil med sikkerhetskule lukkes når avtappingsslangen ikke er montert.
- Påfyllingsventil: olivenformet for bedre festing av påfyllingsslange.
- Gjenget skrukork kommer ikke i veien ved dispensering.
- Den nye avtappingsslangen er enkel å feste og er tilgjengelig med eller uten resirkuleringsventil.
- Fleksibel avtappingsslange (tilleggsutstyr), lang og utvidbar, gjør det lettere med rask og nøyaktig seriedispensering, selv i smale reagensrør.
Sikkerhetsinformasjon – håndtering av farlige stoffer
Sikkerhetsinformasjon – håndtering av farlige stoffer samt mye annen nyttig informasjon er tilgjengelig i den tekniske håndboken for volumetriske malinger.