Rensing
Rensing
Hvordan renser du prøven ved bruk av væskekromatografi? Avhengig av prøvetypen og den påkrevde renhetsgraden finnes det flere alternativer som spenner fra grunnleggende flash-kromatografi til masserettet forberedende HPLC. Hvis du har kritiske prøver som skal renses, kan vi hjelpe deg å finne en løsning.
Produktsider
Forberedende LC-kolonner
Ønsker du å oppskalere fra analytisk til forberedende, eller lurer du på hvilken fase du trenger? Vi kan hjelpe.
Bulksorbent
Vi kan hjelpe deg å finne de riktige bulkmediene for din spesifikke rensing. Enten det er snakk om polymerbaserte harpikser eller en silikabasert fase, kan vi hjelpe.
Utstyr til forberedende HPLC-kolonner
Hvis du ønsker å pakke dine egne kolonner for forberedende HPLC, har vi en rekke utstyrsalternativer for selvpakking.
Løsningsmidler for forberedende HPLC
Rensingen er det endelige trinnet i en prosess. Det er viktig å velge det rette løsningsmiddelet for å oppnå det beste utbyttet.
Forberedende instrumentering
Oppdag vårt utvalg av forberedende LC-instrumenter fra Out-Of-The-Box til modulært oppsett, beste tilpasning for ditt bruksområde.
Flash-instrumentering
Oppdag vårt utvalg av Flash LC-instrumenter. Sett opp farten på rensingen med høykvalitets instrumenter.
Automatisert flash-kromatografi
Hvis du er på utkikk etter et utvalg av flashkassetter med en rekke valgmuligheter, kan du se utvalget vårt her.
What is Low pressure Chromatography?
The main difference between high and low pressure chromatography is the amount of pressure applied to the sample to separate its components.
High pressure liquid chromatography (HPLC) may require the use of multiple pumps and results in high resolution. HPLC samples are often not collected for further use but are instead directly analyzed in conjunction with other techniques like mass spectrometry.
In comparison, low pressure liquid chromatography (LPLC) usually uses only one pump to force the mobile phase through the column and results in lower resolution. This pump applies low pressure, and this type of chromatography is used for preparative or purification chromatography to obtain individual components from the sample.