Væskekromatografi (HPLC og UHPLC) - Analytisk
Væskekromatografi er en av de mest anvendte analyseteknikker innen kjemi og livsvitenskap med applikasjonsområde som strekker seg fra farmasi til miljøanalyser. Avantor kan hjelpe deg med å utstyre laboratoriet ditt for optimal separasjon av analytter.
Avantor utstyr og produkter for analytisk væskekromatografi
Kolonneutvalg
Du trenger riktig HPLC- eller GC-kolonne for din metode. Det finnes mange alternativer der ute. Vi hjelper deg å velge den rette for ditt bruksområde.
Mobilfaser og tilhørende reagenser
Du kan velge de HPLC-løsemidlene som er best for ditt laboratorium blant et hundretalls av variantene som Avantor tilbyr. Anskaff varemerkene og produktene du foretrekker fra en leverandør du stoler på.
Hetteglass (vialer)
Uansett hvilken type vial du trenger, Avantor kan hjelpe deg. Vi har dusinvis av vialer i forskjellige størrelser, fasonger og utførelser for å kunne garantere kjemisk kompatibilitet. Se hva Avantor har som imøteser dine behov.
Kapillærer, Fittings og Tilbehør
Optimaliser din kromatografi med vårt utvalg av kapillærer, fittings og koblinger. Se hva Avantor har å tilby
Instrumentering - (U)HPLC
Oppdag det ideelle LC-instrumentet for dine behov. Vårt (U)HPLC-utvalg er konstruert for enkelhet og pålitelighet.
Aminosyreanalysator
Oppdag den nye aminosyreanalysatoren: 30 % mindre, optimalisert på ninhydrinreaksjon. Ideell for analyse av proteinhydrolysater (PH) og fysiologiske væsker (PF).
Dedikerte detektorer
Forbedre analysen din med et stort utvalg av LC-detektorer, som ELSD-er (Evaporative Light-Scattering Detectors).
Avantor® – eksperter innen kromatografi
Trenger du teknisk informasjon eller tekniske råd?
Vi har teknisk informasjon og eksperter tilgjengelige på telefon eller e-post.
What is HPLC?
High performance liquid chromatography, known as HPLC, works by using high-pressure pumps to effectively force a sample mixture containing the solvent through a column that contains a solid absorbent material.
This absorbent material interacts differently with each component in the solvent. As the solvent components flow out of the column, they flow at a unique rate.
The difference in flow rate lets each component be separated from the mixture. A detector then determines the identity and concentration of the compounds.