Sykloheksanon, Supelco®
Leverandør: Merck
Danger
Synonymer: Pimelic Ketone
M-Clarity™ quality level = MQ100
02482-1ML
02482-1MLEA 425 NOK
02482-1ML
Sykloheksanon, Supelco®
Sykloheksanon
Formel: C₆H₁₀(=O)
Kokepunkt: 155,6 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –31 °C
Tetthet: 0,9478 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 43 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00001625
CAS-nummer: 108-94-1
EINECS: 203-631-1
FN: 1915
ADR: 3,III
REACH: 01-2119453616-35
Merck Indeks: 13,02755
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d89d6924680f016372734a8ebd76191e1ff2e434&vid=8e1ce4e66c6afeb55524b933c69d7d0b995b9817&prid=web&clid=SAPDAM