Silikagel acc. DIN 51791, FIA, high purity, Supelco®
Leverandør: Merck
03561-250G
03561-250GEA 6650 NOK
03561-250G
Silikagel acc. DIN 51791, FIA, high purity, Supelco®
Silikagel
Formel: SiO₂
Kokepunkt: 2230 °C
Smeltepunkt: > 1600 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00011232
CAS-nummer: 63231-67-4
EINECS: 231-545-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=64382695d5cf4c12157b65e22ca1abe3c9008333&vid=ff2b888a09dd1553daf1a55e5dbb135cc82b37a6&prid=web&clid=SAPDAM