Oljesyre eller oleinsyre, Supelco®

Leverandør: Merck


M-Clarity™ quality level = MQ100

05508-5ML-F
05508-5ML-FEA 1225 NOK
05508-5ML-F
Oljesyre eller oleinsyre, Supelco®
Oljesyre eller oleinsyre
Formel: C₁₈H₃₄O₂
Kokepunkt: 286 °C (1013 hPa)
Tetthet: 0,8946 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 180 °C
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00064242
CAS-nummer: 112-80-1
EINECS: 204-007-1
Merck Indeks: 13,06898
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1e468adbd60f970fc67d7bcba6cf11215597ad21&vid=e0ecfcc9f5588c39413f2a0c30bcee67b64bea25&prid=web&clid=SAPDAM

Bestill nå


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Les mer About VWR