Linolsyre ≥99%, Ultrapure
Leverandør: VWR Chemicals
0660-10GEA 4375 NOK
0660-10G
Linolsyre ≥99%, Ultrapure
Linolsyre
Formel: C₁₈H₃₂O₂
Kokepunkt: 360 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –5 °C
Tetthet: 0,9 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00064241
CAS-nummer: 60-33-3
EINECS: 200-470-9
Merck Indeks: 13,05527
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Purity ≥99 %