Silikagel, FluoroFlash® ~40 μm particle size, Supelco®
Leverandør: Merck
08965-100G-F
08965-100G-FEA 10490 NOK
08965-100G-F
Silikagel, FluoroFlash® ~40 μm particle size, Supelco®
Silikagel
Formel: SiO₂
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011232
CAS-nummer: 63231-67-4