Molybdensyre, Supelco®
Leverandør: Merck
Warning
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.00400.1000
1.00400.1000EA 6050 NOK
1.00400.1000
Molybdensyre, Supelco®
Molybdensyre
Formel: H₂MoO₄
MW: 161.95 g/mol
Kokepunkt: ∼300 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 300
Tetthet: 3.1 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00036287
CAS-nummer: 7782-91-4
EINECS: 231-970-5
Merck Indeks: 13,06262
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 300 °C
Molar Mass 161.95 g/mol
Bulk Density 980 kg/m3