Dyrkingsmedium, Listeria-selektiv agar, Chromocult®
Leverandør: Merck
1.00427.0500
1.00427.0500EA 4340 NOK
1.00427.0500
Dyrkingsmedium, Listeria-selektiv agar, Chromocult®
Mikrobiologiske medier Media, dehydrert for mikrobiologi
Dette mediet er i samsvar med ALOA-mediet (agar Listeria iht. til Ottaviani & Agosti), et selektivt medium for isolering av Listeria monocytogenes i mat (AFNOR-validert metode). Brukes til testing, prøvetaking og telling av Listeria monocytogenes og Listeria spp. i næringsmidler og andre kildematerialer. Chromocult® Listeria-selektiv agar gir svært god vekst. Tilsetningen av inhibitorer hindrer de fleste bakterier, gjær og sopp fra å vokse. Listeria hemmes derimot ikke og danner blågrønne kolonier, L. monocytogenes danner også sone.
  • Enkel, sikker evaluering
  • ISO 11290-referansemedium, AFNOR-validert
  • FDA/BAM-anbefalt