Ortofosforsyre 99% ≥99%, EMSURE® for analysis, Supelco®
Leverandør: Merck
Danger
Synonymer: Phosphoric acid
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.00565.0500
1.00565.0500EA 890 NOK
1.00565.0500
Ortofosforsyre 99% ≥99%, EMSURE® for analysis, Supelco®
Ortofosforsyre
Formel: H₃PO₄
Smeltepunkt: 28 °C
Tetthet: 1,71…1.87 g/cm³ (25 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011340
CAS-nummer: 7664-38-2
EINECS: 231-633-2
FN: 3453
ADR: 8,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility 750 - 850 g/l (20 °C)
Melting Point 42 °C
Molar Mass 97.99 g/mol
Boiling Point 213 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 2 hPa (20 °C)
Density 1.87 g/cm3 (25 °C)
pH  - 0.5 (100 g/l, H2O, 20 °C)