Titan yellow, Supelco®
Leverandør: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.01307.0025
1.01307.0025EA 892 NOK
1.01307.0025
Titan yellow, Supelco®
Titan yellow
Formel: C₂₈H₁₉N₅Na₂O₆S₄
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00013091
CAS-nummer: 1829-00-1
EINECS: 217-377-4
Merck Indeks: 12,09445
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility 29 g/l (24 °C)
Melting Point 300 °C (decomposition)
Molar Mass 695.7 g/mol
Bulk Density 310 kg/m3
pH 5.1 (10 g/l, H2O, 20 °C)