Silikagel, kornet 1 - 3 mm tørkemiddel, with moisture indicator (orange gel), Supelco®

Supplier: Merck


M-Clarity™ quality level = MQ200

1.01969.1000 1.01969.5000 1.01969.9025
1.01969.1000EA 1070 NOK
1.01969.1000 1.01969.5000 1.01969.9025
Silikagel, kornet 1 - 3 mm tørkemiddel, with moisture indicator (orange gel), Supelco®
Silikagel

Tørkemiddel som passer til tørkeapparater for fjerning av vann, og for tørking av de fleste gasser og væsker (bortsett fra svært sure og basiske gasser, organiske løsninger og alkaliske væsker). Produktet inneholder jernsalter som indikator. Fargen forandrer seg fra oransje til fargeløs ved ca. 7/10 g adsorbert H2O / 100 g silikagel. Regenerering kan utføres så ofte det kreves, i en tørkeovn ved 130–140 °C i tre timer.


  • Ikke-toksisk


For full details of specification and hazards please see www.vwr.com or the VWR Chemicals catalogues.

Formula: SiO₂
Melting Pt: > 1000 °C
Storage Temperature: Romtemperatur
MDL Number: MFCD00011232
CAS Number: 63231-67-4

Order Now

Specification Test Results

Water absorption capacity (24 hrs.,80 % relative humidity) ≥ 25.0 %
Loss on drying (140 °C) ≤ 2.0 %
Bulk density about 70


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Les mer About VWR