Quinaldine red, Supelco®
Leverandør: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.02282.0005
1.02282.0005EA 2240 NOK
1.02282.0005
Quinaldine red, Supelco®
Quinaldine red
Formel: C₂₁H₂₃IN₂
Smeltepunkt: 240 °C
MDL nummer: MFCD00011968
CAS-nummer: 117-92-0
EINECS: 204-221-5
Merck Indeks: 12,08230
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point 240 °C (decomposition)
Molar Mass 430.33 g/mol
Bulk Density 290 kg/m3