Bromfenolrødt, Millipore®
Leverandør: Merck
Synonymer: 4,4'-(3H-2,1-Benzoxathiol-3-ylidene)bis[2-bromophenol] S,S-dioxide
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.03023.0005
1.03023.0005EA 2320 NOK
1.03023.0005
Bromfenolrødt, Millipore®
Bromfenolrødt
Formel: C₁₉H₁₂Br₂O₅S
Smeltepunkt: 230 °C
MDL nummer: MFCD00023014
CAS-nummer: 2800-80-8
EINECS: 220-538-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility (20 °C) slightly soluble
Melting Point 230 °C (decomposition)
Molar Mass 512.18 g/mol
Bulk Density 770 kg/m3