Dimetylglyoksim Reag. Ph. Eur., ACS analytical reagent, Supelco®
Leverandør: Merck
Warning
Synonymer: Diacetyl glyoxime, Diacetyl dioxime, 2,3-Butanedione dioxime
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.03062.0100
1.03062.0100EA 2680 NOK
1.03062.0100
Dimetylglyoksim Reag. Ph. Eur., ACS analytical reagent, Supelco®
Dimetylglyoksim
Formel: CH₃C(=NOH)C(=NOH)CH₃
MW: 116.12 g/mol
Kokepunkt: 53 °C (8 mmHg)
Smeltepunkt: 240…241 °C
Tetthet: 1.37 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002117
CAS-nummer: 95-45-4
EINECS: 202-420-1
FN: 1325
ADR: 4.1 III
Merck Indeks: 13,03272
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility 0.6 g/l (20 °C)
Melting Point 239 - 243 °C (decomposition)
Molar Mass 116.11 g/mol
Bulk Density 500 kg/m3
Hazard Class 4.1
Hazard Class Description Flammable solid